Merck
157791
Sigma-Aldrich
Phosphorus trichloride
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Phosphorus(III) chloride
About This Item
Lineáris képlet:
PCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.33
Beilstein:
969177
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
Forma:
liquid
gőzsűrűség
4.75 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phosphorus trichloride is a slightly yellow or colorless fuming liquid, which finds applications in electrodeposition of metal on rubber and in the preparation of pesticides. It can undergo reaction with chlorine gas to form phosphorus pentachloride.
Rotational spectra of phosphorus trichloride has been studied in the microwave region. Its reaction with unsaturated compounds in the presence of diacetyl peroxide has been reported.
Alkalmazás
Phosphorus trichloride may be used in the preparation of following:
  • alkylphosphonyl dichlorides
  • benzidronate
  • 4-(dibromomethyl)-substituted benzenes bearing a phosphorus functional group in the side chain
  • dinucleoside phosphorochloridite
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Clugston, M. and Flemming, R
Advanced Chemistry (2000)
Yousef Beni et al.
Tetrahedron letters, 56(17), 2247-2250 (2015-12-15)
Dinucleoside phosphorochloridite were synthesized from phosphorus trichloride and three nucleoside analogues, 3'-fluoro-2',3'-dideoxythymidine (FLT), 2',3'-dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine (FTC), and 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine (3TC), in a multistep synthesis. Polymer-bound
Synthesis and properties of 4-(dibromomethyl) benzenecarbaldehyde.
Gazizov MB, et al.
Tetrahedron Letters, 57(2), 210-212 (2016)
The microwave spectra and molecular structure of phosphorus and arsenic trichloride.
Kisliuk P and Townes CH.
J. Chem. Phys. , 18(8), 1109-1110 (1950)
Efficient synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid.
Grun A, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 12(1), 78-84 (2015)