Fontos dokumentumok
157783
Phosphorus tribromide
97%
Szinonimák:
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.27 psi ( 54 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
sűrűség
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.
- To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?