Merck
316652
Sigma-Aldrich
9-Decen-1-ol
technical grade, 90%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CH(CH2)8OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39020322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
234-238 °C (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions