Merck
241555
Sigma-Aldrich
Phosphorus triiodide
99%
Szinonimák:
Phosphorus(III) iodide
About This Item
Lineáris képlet:
PI3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
61 °C (lit.)
sűrűség
4.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
IP(I)I
InChI
1S/I3P/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZHNNJXWQYFUTD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phosphorus triiodide (PI3) is a trihalide of phosphorus that can be used as a deactivator and a deoxygenating agent.
Alkalmazás
PI3 is used in the synthesis of black phosphate crystal, which can be used as a semiconducting material for optoelectronic applications. It is also a source of triiodide that can be utilized as a charge carrier in electrolytes for dye sensitized solar cells.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Understanding the growth of black phosphorus crystals.
Zhao M, et al.
CrystEngComm, 18(40), 7737-7744 (2016)
Photoelectrochemistry of mesoporous NiO electrodes in iodide/triiodide electrolytes.
Zhu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(47), 17455-17458 (2007)
Phosphorus tri-iodide (PI 3), a powerful deoxygenating agent.
Denis JN and Krief A
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (12), 544-545 (1980)
Phosphorus-doped porous graphene nanosheet as metal-free electrocatalyst for triiodide reduction reaction in dye-sensitized solar cell.
Xu X, et al.
Applied Surface Science, 405, 308-315 (2017)
Reversible Chain Transfer Catalyzed Polymerizations (RTCPs) of Styrene and Methyl Methacrylate with Phosphorus Catalysts.
Goto A, et al.
Macromolecular Symposia, 261(1), 18-22 (2008)