Fontos dokumentumok
287881
Diphenylphosphine oxide
97%
Szinonimák:
HPOPh2
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hydrophosphonylations
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
56-57 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
O=[PH](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used as a reactant to synthesize:
- Diphenyl(2-phenyl-2H-indazol-3-yl)phosphine oxide derivatives by phosphonylation of 2H-indazoles using rose bengal as a catalyst.
- Alkenyldiphenylphosphine oxides by hydrophosphinylation of terminal alkynes in the presence of transition metal catalysts.
- Diphenylphosphino-containing chiral ligands for asymmetric catalytic reactions via Pd-catalyzed coupling reaction with aryl triflates.
- Triarylphosphine oxides and Horner-Wittig reagents.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?