Fontos dokumentumok
A41801
3-(Trifluoromethyl)aniline
≥99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, 3-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.3 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
sűrűség
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?