Fontos dokumentumok
224936
4-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)