Fontos dokumentumok
238325
Allyl iodide
98%
Szinonimák:
3-Iodo-1-propene
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.554 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
sűrűség
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ICC=C
InChI
1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- precursor for generation of allyl radicals to study their recombination in a single pulse shock tube with gas chromatographic measurements
- reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?