Merck
236306
Sigma-Aldrich
Allyl chloride
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
3-Chloro-1-propene, Chlorallylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.52
Beilstein:
635704
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
20.58 psi ( 55 °C)
5.71 psi ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
robbanási határérték
11.2 %
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kinetcis of epoxidation of allyl chloride with hydrogen peroxide has been reported.
Alkalmazás
Allyl chloride has been employed:
  • as precursor for generation of allyl radicals by laser flash photolysis at 193nm
  • in the synthesis of α,ω-difunctional chemical intermediates via the cross-metathesis reactions
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-25.6 °F
Lobbanási pont (C)
-32 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lars Seidel et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(11), 13608-13622 (2013-11-07)
Photochemically driven reactions involving unsaturated radicals produce a thick global layer of organic haze on Titan, Saturn's largest moon. The allyl radical self-reaction is an example for this type of chemistry and was examined at room temperature from an experimental
Cross-metathesis reactions of allyl chloride with fatty acid methyl esters: Efficient synthesis of a, ?-difunctional chemical intermediates from renewable raw materials.
Jacobs T, et al.
Applied Catalysis A: General, 353(1), 32-35 (2009)
Epoxidation of allyl chloride with hydrogen peroxide catalyzed by titanium silicalite 1.
Gao H, et al.
Applied Catalysis A: General, 138(1), 27-38 (1996)
Shin-ichi Ikeda et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (4)(4), 457-459 (2006-02-24)
The Ni-catalyzed coupling of allyl chlorides and enynes has been developed; the cyclization of enynes was triggered by the addition of pi-allylnickel species to the alkyne part, followed by the incorporation of the alkene part.
Justin M Chalker et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (25)(25), 3714-3716 (2009-06-27)
Multiple, complementary methods are reported for the chemical conversion of cysteine to S-allyl cysteine on protein surfaces, a useful transformation for the exploration of olefin metathesis on proteins.