Fontos dokumentumok
A30702
Allyl chloride
reagent grade, 98%
Szinonimák:
3-Chloro-1-propene, Chlorallylene
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
20.58 psi ( 55 °C)
5.71 psi ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
robbanási határérték
11.2 %
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1-Allyl-2-alkynylbenzene derivatives through allylalkynylation of in situ generated benzynes.
- α,ω-Difunctional intermediates by reacting with fatty acid methyl esters using ruthenium catalysts.
- Homoallylic alcohols through Sn/I2 catalyzed Barbier-type allylation reactions of carbonyl compounds.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-25.6 °F
Lobbanási pont (C)
-32 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?