Fontos dokumentumok
8.01021
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propene
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
3-Bromo-1-propene, Allyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-446-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
295 °C
hatékonyság
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
4.3-7.3 % (v/v)
bp
70-72 °C/1013 mbar
mp
-119 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -1 °C
sűrűség
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Realizing Both Selective Adsorption and Efficient Regeneration by Adsorbents with Photo-Regulated Molecular Gates: This study employs 3-Bromo-1-propene in the synthesis of a molecular gate mechanism for adsorbents, contributing to selective adsorption and efficient regeneration (J Zhu et al.).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.428 - 1.432
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT). At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup