Fontos dokumentumok
N5602
1-Naphthyl phosphate
99%
Szinonimák:
α-Naphthol phosphate, α-Naphthyl acid phosphate, α-Naphthyl phosphate, 1-Naphthyl dihydrogen phosphate, 1-Naphthyl phosphate (7CI), Naphthol 1-phosphate, Naphthyl dihydrogen phosphate, Phosphoric acid α-naphthyl ester
Teszt
99%
Forma
powder
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?