Fontos dokumentumok
B19401
Benzyl cyanide
98%
Szinonimák:
Phenylacetonitrile
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?