Merck
166650
Sigma-Aldrich
Hexanenitrile
98%
Szinonimák:
1-Cyanopentane, Capronitrile, n-Amyl cyanide, n-Capronitrile, n-Pentyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
161-164 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC#N
InChI
1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AILKHAQXUAOOFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Christopher A Simoneau et al.
Nature protocols, 3(8), 1249-1252 (2008-08-21)
This protocol describes a three-component approach to multiply-substituted indoles from nitriles, organometallic reagents and arylhydrazine hydrochloride salts. The condensation of organolithium or Grignard reagents with nitriles produces metalloimines, which under acidic conditions and in the presence of arylhydrazines lead to
Methods of cell lysis and effect of detergents for the recovery of nitrile metabolizing enzyme from< i> Amycolatopsis</i> sp. IITR215.
Babu V and Choudhury B.
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 11(2), 117-122 (2013)
Qi Zhou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11454-11463 (2019-09-19)
Commercial fragrant rapeseed oil (CFRO), from roasted and hot-pressed seeds, is enjoyed in China for its unique aroma. However, the characteristic of aroma-active compounds in CFRO is still unclear. In this study, a new odor monolithic material sorptive extraction method