Fontos dokumentumok
157147
Valeroyl chloride
98%
Szinonimák:
Pentanoic acid chloride, n-Butanecarbonyl chloride, n-Pentanoyl chloride, n-Valeryl chloride
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?