Fontos dokumentumok
156930
Lauroyl chloride
98%
Szinonimák:
Dodecanoyl chloride
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
134-137 °C/11 mmHg (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 100 mg/mL, clear
sűrűség
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as tailoring agent for chemical modification of nanocelluloses of different length, nanofibrillated cellulose and cellulose nanocrystals
- in the preparation of acylated collagen with water solubility and better surface activity
- as organic low-friction boundary lubricant in the preparation of novel polyvinyl alcohol hydrogel
- in the synthesis of hemicellulose-based hydrophobic biomaterials
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
284.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?