Fontos dokumentumok
140295
Decanoyl chloride
98%
Szinonimák:
Capric acid chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.57 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Decanoyl chloride is used as a reactive acylating agent in organic synthesis. It is also employed in the formation of amides and esters.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
284.0 °F
Lobbanási pont (C)
140 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?