Fontos dokumentumok
156957
Hexanoyl chloride
97%
Szinonimák:
Caproyl chloride
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- total synthesis of (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one
- asymmetric synthesis of 14-methyl-1-octadecene, the sex pheromone of the peach leafminer moth
- preparation of hexanoyl-coated nanofibers dispersible in several organic solvents
- total synthesis of natural isocarbostyril ruprechstyril (3-n-pentyl-6-methoxy-8-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone), isolated from Ruprechtia tangarana
- synthesis of 5-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, the 5-chloro analog of naturally occurring 7-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, isolated from Tessmannia densiflora
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?