Fontos dokumentumok
C116807
Cyclopropanecarbonyl chloride
98%
Szinonimák:
Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
sűrűség
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?