Fontos dokumentumok
M9653
Methoxyacetyl chloride
97%
Szinonimák:
2-methoxyacetyl chloride, Methoxyacetic acid chloride
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
sűrűség
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Bilocularin A to synthesize 8-Methoxyacetoxybilocularin A.
- Substituted and unsubstituted benzamides to synthesize N-(2-methoxyacetyl)-benzamides.
It can also be used for the synthesis of β-lactams by reacting with imines. and in the post-synthetic modification of the metal-organic framework (MOF), MIL-101, to synthesize a catalyst for cycloaddition reaction of CO2 with propylene oxide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F
Lobbanási pont (C)
28 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?