Merck
C30604
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyryl chloride
99%
Szinonimák:
4-Chlorobutanoic acid chloride, 4-Chlorobutyric acid chloride
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)3COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.00
Beilstein:
773860
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
3 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
185.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)