Merck
238007
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroantimonate(V)
99%
Szinonimák:
Potassium antimony fluoride, Potassium hexafluorostibanuide
About This Item
Lineáris képlet:
KSbF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
1505 °C/1 atm (lit.)
mp
846 °C (lit.)
SMILES string
[K+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.K.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQKKGPUEJBHVHZ-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Merve Kara et al.
Macromolecular rapid communications, 36(23), 2070-2075 (2015-09-12)
A new phenacyl-type photoinitiator based on ethyl carbazole as a long wavelength photo-initiator is developed for free radical polymerization. Phenacyl ethyl carbazolium hexafluoroantimonate (PECH) photoinitiator is synthesized in a two-step, one-pot manner by quaternizing ethyl carbazole with phenacyl bromide and
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.