936022
Sodium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis, anhydrous, battery grade
Szinonimák:
NaPF6, Sodium hexafluorophosphate(v)
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
white powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤100 ppm Cl
≤100 ppm Sulfate
≤1500 ppm trace metals
mp
>200 °C (lit.)
sűrűség
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
2.369 g/mL
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)