Fontos dokumentumok
201138
Ammonium hexafluorophosphate
≥95%
Szinonimák:
Ammonium hexafluophosphate, Ammonium hexafluorophosphate V, Ammonium phosphorus hexafluoride, Ammoniumhexafluorophosphate
Teszt
≥95%
form
solid
sűrűség
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Related Categories
Alkalmazás
- Metal complexes, particularly iridium and rhodium complexes.
- Flame retardant cellulose-based materials.
- Cyclic amidinium and iminium ammonium hexafluorophosphate salts.
- The polymer-supported iridium isomerization catalyst for the selective trans isomerization of aryl allylic derivatives.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?