Merck
200956
Sigma-Aldrich
Hexafluorophosphoric acid solution
~55 wt. % in H2O
Szinonimák:
Hydrogen hexafluorophosphate
About This Item
Lineáris képlet:
HPF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
~55 wt. % in H2O
sűrűség
1.651 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F.FP(F)(F)(F)F
InChI
1S/F5P.FH/c1-6(2,3,4)5;/h;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQWOLAMXNGPSQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexafluorophosphoric acid (HPF6) is a strong acid that is commonly used as a catalyst in organic synthesis. It is also used in the polymerization and preparation of its salts.
Alkalmazás
Hexafluorophosphoric acid solution is used as a catalyst for the conversion of polyethyleneimine (PEI) microgel into the corresponding polymeric ionic liquids (PIL) forms via protonation and anion exchange reaction. Polymeric ionic liquids are used as metal-free catalysts for hydrogen production via sodium borohydride methanolysis.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Use of Hexafluorophosphoric Acid in the Schiemann Reaction
Rutherford KG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(12), 5149-5152 (1961)
Product Class 12: Telluropyrylium and Benzotelluropyrylium Salts
Murphy PJ et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations null
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.