Merck
197572
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
mp
54-57 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50, clear, colorless to faint yellow or tan (mg/mL)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1583-1587 (2008-02-05)
The inhibition of the metalloenzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) with three phenols was investigated. Phenol was an effective CA I-IV, IX, XII and XIV inhibitor (K(I)s of 2.7-11.5 microM) and a less effective one against the other isoforms, CA
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The