Merck
T54607
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene
99%
Szinonimák:
Symmetrical trichlorobenzene, s-Trichlorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3Cl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.45
Beilstein:
1635233
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder or crystals
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3,5-Trichlorobenzene can be used to synthesize:
  • Bis(3,5-dichloro-4-pyridyl)(2,4,6-trichlorophenyl)methyl radical, a stable, photoluminescent organic radical.
  • Solution-processable graphene quantum dots as light absorbers for photovoltaics.
  • π-conjugated polydentate ligand, hexakis(2-pyridyl)dipyrazinoquinoxaline (HPDQ) as a highly selective on/off fluorescence sensor for cadmium (II) ions.
  • Two-dimensional chlorine-substituted graphdiyne (Cl-GDY) as an electrode material for lithium-ion batteries.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Large, solution-processable graphene quantum dots as light absorbers for photovoltaics.
Yan X, et al.
Nano Letters, 10(5), 1869-1873 (2010)
A luminescent organic radical with two pyridyl groups: high photostability and dual stimuli-responsive properties, with theoretical analyses of photophysical processes.
Kimura S, et al.
Chemical Science, 9(7), 1996-2007 (2018)
A highly selective on/off fluorescence sensor for cadmium (II).
Zhao Q, et al.
Inorganic Chemistry, 50(20), 10041-10046 (2011)
Synthesis of Chlorine?Substituted Graphdiyne and Applications for Lithium?Ion Storage.
Wang N, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(36), 10740-10745 (2017)
Julian Renpenning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(13), 1095-1102 (2017-04-05)
The conventional high-temperature conversion (HTC) approach towards hydrogen compound-specific isotope analysis (CSIA) of halogen-bearing (F, Cl, Br, I) organics suffers from incomplete H The performance of the modified gas chromatography/chromium-based high-temperature conversion (GC-Cr/HTC) system was monitored and optimized using an