Fontos dokumentumok
251186
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene
99%
Szinonimák:
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-m-xylene
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116-116.3 °C (lit.)
sűrűség
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene, and anthracene in fluorinated aromatic solvents.: This study explores the electrogenerated chemiluminescence (ECL) properties of various aromatic compounds in fluorinated solvents, including 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene. The research highlights the efficiency and stability of ECL in these fluorinated environments, which can be crucial for applications in high-performance liquid chromatography (HPLC) and other analytical techniques (Vinyard et al., 2008).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?