Merck
192309
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyloxetane
98%
Szinonimák:
β,β-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyloxacyclobutane, 3,3-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyltrimethylene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
bp
81 °C/765 mmHg (lit.)
sűrűség
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC1(C)COC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-6-4-5/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGLUKRYMXEQAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyclic oligomers in the cationic polymerization of 3, 3-dimethyloxetane.
Bucquoye M and Goethals EJ.
Makromol. Chem., 179(7), 1681-1688 (1978)
Copolymerization of oxetane with 3, 3-dimethyloxetane-I. Reactivity parameters and microstructure of the copolymers.
Bucquoye M and Goethals EJ.
Eur. Polymer J., 14(5), 323-328 (1978)
Peter Billing et al.
The Journal of organic chemistry, 77(24), 11227-11231 (2012-11-16)
A novel one-step method for mildly converting cyclic ethers into dibromo compounds is reported. Alcohols, oximes, aldehydes, and ketones are known to react under Appel or Corey-Fuchs reaction conditions, but apparently these have never been applied to oxetanes or larger