Merck
745715
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-methanol
97%
Szinonimák:
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, 3-Oxetanylmethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.450
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC1COC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-1-4-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWYHWLFHDVMLHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
223.9 °F
Lobbanási pont (C)
106.6 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)