Merck
444197
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
96 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
CCC1(CO)COC1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-6(3-7)4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qi Zhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(17), 5777-5780 (2009-04-03)
The influence of branching architecture on the glass transition of hyperbranched polyethers has been investigated. For amorphous samples, the glass transition temperature (T(g)) first increases with the degree of branching (DB), passes through a maximum, and then decreases sharply. An
A study of monomer's effect on adhesion strength of UV-curable resins.
Chiang TH and Hsieh T-E.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 26(7), 520-531 (2006)
Preparation and characterization of fluorescent hyperbranched polyether.
Gao C, et al.
Reactive functional Polymers, 58(1), 65-72 (2004)
Paweł Parzuchowski et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-23)
Hyperbranched polyoxetanes are a relatively new class of polymers. These are branched polyethers that are synthesized from oxetanes-four-member cyclic ethers bearing hydroxymethyl groups-via ring-opening polymerization. Four series of polyoxetanes were synthesized from 3-ethyl-3-(hydroxymethyl)oxetane and 1,1,1-tris(hydroxymethyl)propane as a core molecule. Reagents