Fontos dokumentumok
122629
Ethyl levulinate
99%
Szinonimák:
Ethyl 4-oxopentanoate
Teszt
99%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
oldhatóság
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl levulinate is a ketoester produced through the esterification of levulinic acid and is used as an oxygenated diesel additive.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?