Merck
303240
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-1-ol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH(CH3)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
120-121 °C/756 mmHg (lit.)
sűrűség
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(CO)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Secondary organic aerosol (SOA) formation from 2-methyl-3-buten-2-ol (MBO) photooxidation was investigated.
Alkalmazás
  • Semiochemical emission by fungal symbionts: The study explored how linoleic acid stimulates the emission of bark beetle semiochemicals, including compounds like 2-Methyl-3-buten-1-ol, by fungal symbionts, offering insights into ecological interactions and potential applications in pest management (Unelius et al., 2023).
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Haofei Zhang et al.
Environmental science & technology letters, 1(4), 242-247 (2014-05-27)
Secondary organic aerosol (SOA) formation from 2-methyl-3-buten-2-ol (MBO) photooxidation has recently been observed in both field and laboratory studies. Similar to the level of isoprene, the level of MBO-derived SOA increases with elevated aerosol acidity in the absence of nitric
Tran B Nguyen et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(27), 17914-17926 (2015-06-23)
Methacryloyl peroxynitrate (MPAN), the acyl peroxynitrate of methacrolein, has been suggested to be an important secondary organic aerosol (SOA) precursor from isoprene oxidation. Yet, the mechanism by which MPAN produces SOA through reaction with the hydroxyl radical (OH) is unclear.