Fontos dokumentumok
109975
1,2-Epoxybutane
99%
Szinonimák:
α-Butylene oxide, 1,2-Butylene oxide, 1-Butene oxide, Ethyloxirane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
140 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
robbanási határérték
19 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
sűrűség
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a monomer to synthesize novel initiators via ring-opening polymerization. These initiators can be used to prepare complex macromolecules such as grafted polyamides.
- To functionalize polyethyleneimine which is used in the synthesis of oxidation-stable adsorbents for CO2 capture.
Tulajdonságok és előnyök
- High polymerizability
- Low susceptibility to transfer reaction
- Ease of handling
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?