Fontos dokumentumok
277681
3-Methyl-3-oxetanemethanol
98%
Szinonimák:
3-Hydroxymethyl-3-methyl-oxetane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
80 °C/40 mmHg (lit.)
sűrűség
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(CO)COC1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2-6)3-7-4-5/h6H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms
- pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups
- δ-lactams
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?