Merck
790591
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-carboxylic acid
Szinonimák:
3-Oxetanecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
funkcionális csoport
carboxylic acid
ether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C1COC1)=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-7-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)