Merck
S5006
Sigma-Aldrich
Styrene oxide
97%
Szinonimák:
1,2-Epoxyethylbenzene, Phenylethylene oxide, Phenyloxirane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.15
Beilstein:
108582
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
4.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
928 °F
robbanási határérték
~22 %
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1OC1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of poly (styrene oxide) with different molecular weights using tin catalysts: This study explores the ring-opening polymerization of styrene oxide using tin catalysts to produce homopolymers with varying molecular weights (Kayan, 2015).
  • Electrogenerated BF3 from tetrafluoroborate-based ionic liquids: theoretical and experimental studies towards selective styrene oxide isomerization: Research on using electrogenerated BF3 to selectively isomerize styrene oxide, highlighting theoretical and experimental insights (Bortolami et al., 2021).
  • Selective conversion of styrene oxide to 2-phenylethanol in cascade reactions over non-noble metal catalysts: This paper investigates the catalytic conversion of styrene oxide to 2-phenylethanol using non-noble metal catalysts (Sasu et al., 2016).
  • Laboratory blueprints for interstellar searches of aromatic chiral molecules: rotational signatures of styrene oxide: Study of the rotational spectra of styrene oxide for potential detection in interstellar space (Stahl et al., 2020).
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jan Volmer et al.
Applied and environmental microbiology, 80(20), 6539-6548 (2014-08-17)
The application of whole cells as biocatalysts is often limited by the toxicity of organic solvents, which constitute interesting substrates/products or can be used as a second phase for in situ product removal and as tools to control multistep biocatalysis.
E E McConnell et al.
Critical reviews in toxicology, 24 Suppl, S49-S55 (1994-01-01)
Eleven long-term toxicity studies were reviewed on styrene and five on styrene oxide in an effort to evaluate the potential carcinogenic activity of these chemicals in animals. The styrene studies included inhalation exposure (rats, mice, guinea pigs, and rabbits), intragastric
The genetic toxicology of styrene and styrene oxide.
R Barale
Mutation research, 257(2), 107-126 (1991-03-01)
D H Phillips et al.
Critical reviews in toxicology, 24 Suppl, S35-S46 (1994-01-01)
Styrene is metabolized to styrene oxide, a direct-acting mutagen and carcinogen. Styrene oxide reacts with DNA mainly at the N-7 position in guanine, but also at other sites and with other bases. Substitution occurs at both the alpha- and beta-positions
Rainer Gross et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 424-436 (2012-08-14)
This study evaluates the technical feasibility of biofilm-based biotransformations at an industrial scale by theoretically designing a process employing membrane fiber modules as being used in the chemical industry and compares the respective process parameters to classical stirred-tank studies. To