Merck
T76201
Sigma-Aldrich
Trimethylene oxide
97%
Szinonimák:
1,3-Epoxypropane, 1,3-Propylene oxide, Cyclooxabutane, Oxacyclobutane, Oxetane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
102382
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
gőznyomás
5.09 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.388-1.396
n20/D 1.392 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1COC1
InChI
1S/C3H6O/c1-2-4-3-1/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Trimethylene oxide is a strained cyclic ether which can be used to replace carbonyl / gem-dimethyl groups during molecular modelling of bioactive molecules.
  • It can be incorporated in various bioactive molecule and drug substances for its improved physicochemical properties, via novel C-H activation methods.
  • Trimethylene oxide can also be used in the synthesis of poly(trimethylene oxide) and related polymer electrolytes.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cross-linked poly (oxetane) matrix for polymer electrolyte containing lithium ions.
Tsutsumi H, et al.
Solid State Ionics, 262, 761-764 (2014)
Role of polar side chains in Li+ coordination and transport properties of polyoxetane-based polymer electrolytes.
Sai R, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(7), 5185-5194 (2017)
Radical ?-C? H Hydroxyalkylation of Ethers and Acetal.
Yoshimitsu T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(6), 2342-2345 (2005)
Photocatalytic Synthesis of Oxetane Derivatives by Selective C-H Activation.
Ravelli D, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(13), 2781-2786 (2014)
Radical addition of ethers to alkenes under dioxygen catalyzed by N-hydroxyphthalimide (NHPI)/Co(OAc)2.
Hirano K, et al.
Tetrahedron Letters, 43(20), 3617-3620 (2002)