Merck
458627
Sigma-Aldrich
Poly[bis(2-chloroethyl) ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea] quaternized, solution
62 wt. % in H2O
Szinonimák:
Polyquaternium-2
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
koncentráció
62 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.468
pH
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
bp
105 °C
sűrűség
1.13 g/mL at 25 °C
Alkalmazás
Adhesion promoter toward polar surfaces. Conditioning agent in personal care products.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.