Merck
432776
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) potassium salt
cross-linked, 200-1000 μm particle size
Szinonimák:
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
keresztkötés
cross-linked
Minőségi szint
összetétel
potassium, ~9%
részecskeméret
200-1000 μm
pH
5.5-6.0
sűrűség
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
Tulajdonságok és előnyök
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)