Merck
296643
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-sec-Butylamine
99%
Szinonimák:
(R)-(−)-2-Aminobutane
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(NH2)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.14
Beilstein:
1718761
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]19/D −7.5°, neat
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
sűrűség
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Alkalmazás
(R)-(−)-sec-Butylamine can be used:
  • To prepare (R)-(−)-sec-butylbis(2-hydroxyethyl)amine, an intermediate for the synthesis of aminodiphosphine ligands.
  • As a substrate to demonstrate the stereochemistry of Mitsunobu reaction in the synthesis of secondary amines.
  • As a model compound in the study of singlet-triplet transitions in circular dichroism.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Detection of singlet-triplet transitions in circular dichroism. A study of 2-aminobutane
Basil A and Gedanken A
Journal of the American Chemical Society, 111(26), 9237-9238 (1989)
Stereospecific synthesis of secondary amines by the Mitsunobu reaction
Edwards ML, et al.
Tetrahedron Letters, 31(24), 3417-3420 (1990)
Synthesis of the New Chiral (R)-and (S)-Aminodiphosphine Ligands sec-Butylbis (2-(diphenylphosphino) ethyl) amine, sec-Butylbis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine, and (alpha-Methylbenzyl) bis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine and Their Organom
Bianchini C, et al.
Organometallics, 16(20), 4403-4414 (1997)