Fontos dokumentumok
184500
Naphthalene
suitable for scintillation, ≥99%
Szinonimák:
Naphthalin, Tar Camphor, White Tar
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
crystals
flakes
öngyulladási hőmérséklet
978 °F
robbanási határérték
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
fluoreszcencia
λex 265; λem 336 in cyclohexane
alkalmasság
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
- Naphthalene was used in liquid-phase exfoliation of graphite in organic solvents for the production of graphene sheets.
- It was used in preparation of carbon-coated Si70Sn30 nanoparticles.
- It was used as fluorescent probe to study the aggregation behavior of sodium cholate.
- It was used to investigate influence of added short chain linear and branched alcohols on the binding of 1:1 complex of naphthalene and β-cyclodextrin.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
173.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?