Fontos dokumentumok
80010
Phthalic acid
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Szinonimák:
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (T)
Forma
powder or crystals
izzítási maradék
≤0.02% (as SO4)
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?