Fontos dokumentumok
P3754
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation
Szinonimák:
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
mp
242-246 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High fluorescence quantum yield.
- High molar absorptivity.
- Large Stokes Shift.
- High Photostability in most organic solvents.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)