Fontos dokumentumok
363634
Semicarbazide
6 wt. % (on silica gel)
Szinonimák:
Aminourea, Hydrazinecarboxamide, Isosemicarbazide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
, 6 wt. % (on silica gel)
SMILES string
NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUIOPKIIICUYRZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Antibacterial activity: Semicarbazide derivatives, specifically thiosemicarbazide, exhibit significant antibacterial properties influenced by substituent position. This underscores its application in pharmaceutical synthesis and microbial resistance studies (Janowska et al., 2024).
- Solar cell performance: The application of semicarbazide hydrochloride in suppressing deep-level traps significantly improves the efficiency of tin-based perovskite solar cells, highlighting its potential in energy materials research (Jia et al., 2023).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)