Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
978 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
5.9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218 °C (lit.)
mp
79.5-81.0 °C
80-82 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
173.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?