Fontos dokumentumok
03999
Supelco
Scintillation cocktail
for radiometry
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
grade
for radiometry
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.529
sűrűség
0.986 g/mL at 20 °C
Analízis megjegyzés
  • Volume size: 10.0 ml
  • Background: < 30 cpm
  • Counting efficiency (tSIE, 3H Eff.): >590 (>51.0%)
  • Maximum capacity at 20°C (above these limits gel formation occurrs):
water: 1.60 ml
0.1 M PBS buffer: 1.60 ml
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Kaneda et al.
Journal of experimental botany, 62(6), 2063-2077 (2011-01-18)
The primary inflorescence stem of Arabidopsis thaliana is rich in lignified cell walls, in both vascular bundles and interfascicular fibres. Previous gene expression studies demonstrated a correlation between expression of phenylpropanoid biosynthetic genes and a subset of genes encoding ATP-binding
Shuchen Gu et al.
Molecular cancer, 8, 114-114 (2009-12-02)
Membrane androgen receptors (mAR) have been implicated in the regulation of cell growth, motility and apoptosis in prostate and breast cancer. Here we analyzed mAR expression and function in colon cancer. Using fluorescent mAR ligands we showed specific membrane staining