Fontos dokumentumok
PHR1275
Naphthalene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Naphthalene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1457083
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
978 °F
robbanási határérték
5.9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
173.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78.5 °C - closed cup