Fontos dokumentumok
D210404
2,5-Diphenyloxazole
99%, suitable for scintillation
Szinonimák:
DPO, PPO
Teszt
99%
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
λmax
303 nm
alkalmasság
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
386.6 - 393.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
197 - 201 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.