Merck
375608
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-d7
98 atom % D
Szinonimák:
Isopropyl-d7 bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2CDBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
-89 °C (lit.)
sűrűség
1.383 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAMYKGVDVNBCFQ-YYWVXINBSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)